Trockenblockthermostat, Advanced, digital, mit beheizter Abdeckung
460-0185EA
1300
EUR
VWRI460-0185
VWRI460-0103
Trockenblockthermostat, Advanced, digital, mit beheizter Abdeckung
Dieses erweiterte Trockenblockthermostat mit beheizter Abdeckung wurde für Anwendungen konzipiert, die reproduzierbare Ergebnisse und eine hervorragende Temperaturkonstanz erfordern. Das Universalthermostat eignet sich ideal für die isothermische Inkubation, Enzymreaktionen, Immunoassays, Nukleinsäure-Denaturierung und eine Vielzahl anderer Laboranwendungen. Ein optionales externes Temperaturfühlersets kann an dem integrierten Stativstabhalter mit Verriegelung befestigt werden. Das Blockthermostat eignet sich für einen Mikrotiterplatten-Block oder zwei separate austauschbare modulare Blöcke. Jeder Block hat eine Thermometerbohrung zur Messung der Block-Temperatur. Effizientes Aufheizen dank engem Röhrchen-Block-Kontakt und niedriger Dichte für außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit.
- Hervorragende Temperaturgenauigkeit, -konstanz und -regulierung, bietet Temperaturkonstanz und Temperaturgenauigkeit bei 37 °C von ±0,2 °C innerhalb des Blocks und ±0,1 °C über ähnliche Blöcke
- Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C, Aufheizzeit bis 100 °C beträgt 50 Min.
- Die Zeitschaltuhr zeigt die abgelaufene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab
- Beheizte Abdeckung reduziert die Kondensation auf Probendeckeln
- Optionales externes Temperaturfühlerset überwacht die tatsächliche Block- oder Probentemperatur
- Bietet Platz für austauschbare modulare Heizblöcke von VWR für Röhrchen, von 0,2-ml-Mikroröhrchen bis zu Reagenzgläsern oder Röhrchen bis 85 mm Höhe
Die beheizte Abdeckung trägt zur Regelung der Temperatur bei. PID-Temperaturregelung, mit optionalem externem RTD-Fühler. Proben werden schnell und genau auf Temperatur erhitzt. Die Temperatur wird in ±0,1-°C-Schritten eingestellt. Die Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren, separaten LED-Displays für Temperatur und Zeit zeigen auch Sollwert und Ist-Temperatur an. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein Alarm, wenn die Zeit abgelaufen ist und die Einheit die voreingestellte Temperatur erreicht hat. Der Modus zur Temperaturkalibrierung ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät. Ein Heizungswarnlicht leuchtet auf, wenn die Temperatur über 40 °C liegt. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Einheit automatisch das Aufheizen abstellt, wenn die voreingestellte Temperatur um 10 °C überschritten wird. Die Einheiten können in Umgebungen von 18 bis 33 °C (20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) betrieben werden.
Bestellinformation: Modulare Blöcke und optionales Temperaturfühlerset sind erhältlich. Diese müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur
** EU-Stecker *** UK-Stecker **** CH-Stecker
** EU-Stecker *** UK-Stecker **** CH-Stecker
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt