Schlaucholiven, T-förmig, POM
Lieferant: Semadeni
SEMA0484EA 2.6 EUR
SEMA0484
Schlaucholiven, T-förmig, POM
Fittings und Verbinder
Oliven, T-Stücke, aus POM hergestellt, weiß, stabiles Design, Temperaturbeständig bis 100 °C