Schlaucholive, gerade, TPX
Lieferant: Semadeni
229-4613EA 85.1 EUR
229-4613 229-4612 229-4611
Schlaucholive, gerade, TPX
Verbinder Schlauchverbinder
Schlaucholive, aus TPX, transparent
  • Stabiles Design mit langen, konischen Verbindungen für große Toleranzbereiche
  • Temperaturbeständig bis 130 °C und zur Sterilisation geeignet