Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex profapren CF33
Lieferant: Uvex
uvex profapren
UVEX6011905EA 69.4 EUR
UVEX6011905 UVEX6011904 UVEX6011903 UVEX6011902 UVEX6011901
Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex profapren CF33
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Polychloropren sind innen mit Latex und einem Baumwollflock-Futter ausgestattet. Sie bieten Schutz vor einer Bandbreite an chemischen und mechanischen Gefahren.
  • Flexibel, haltbar
  • Das Baumwollflock-Futter macht den Handschuh weicher und tragefreundlicher
  • Das Futter wirkt unterstützend bei der Schweißabsorption
  • Silikonfrei
Ideal for use in the chemical and metal industry, for cleaning and for painting work.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X).