Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (13)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Digitalthermometer für spezielle Anwendungen
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Digital thermometer for refrigerators and freezers.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer verfügt über eine Dreifachanzeige, die ständig die niedrigste/höchste und aktuelle Temperatur anzeigt. Benutzer können sofort erken...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese hochpräzisen Thermometer überwachen gleichzeitig die Temperaturen in einem Kühlschrank/Gefriergerät oder an zwei Stellen im Kühlgerät. Der Fühle...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer ist für die Überwachung der Temperatur in Lagerräumen, Labors, Büros und Abzügen konzipiert. Im Lieferumfang ist Befestigungsmateri...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Platin-Thermometer für die Klinik dient der Überwachung der Temperatur in Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Es zeigt die Minimal-/Maxi...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Thermometer ermöglichen die genaue Überwachung der Temperatur in Gefriergeräten, Kühlschränken, Brutschränken und Klimakammern. Flasche und Lösu...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das Funk-Thermometer kann Kühlschranktemperaturen aus bis zu 30 m Entfernung anzeigen. Es kann Messwerte von bis zu drei externen Kühlgerätesenso...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses hochpräzise Thermometer überwacht sowohl die Umgebungsluft als auch die Temperatur in einem Kühlschrank oder Gefriergerät: Es misst mit einer A...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 21
  1  2  3  Nächste