Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (52)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Digitalthermometer für allgemeine Anwendungen
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer mit Doppelanzeige ermöglicht das gleichzeitige Anzeigen der Umgebungs- und Fühlertemperatur. Sowohl Kabel als auch Messfühler funkt...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Traceable Plus Digitalthermometer überwachen die Temperaturen in Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Digitalthermometer zur Verifikation der Temperatur von Proben in Gefriergeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen. Genaue Temperaturmessung ohne da...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese mit roter organischer Flüssigkeit gefüllte Thermometer mit weißem Rückglas eignen sich ideal für den Einsatz in chemischen Laboratorien, Univers...
Artikel-Nr: (620-1639)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese leistungsstarken Thermometer bietet eine hohe Messgenauigkeit.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ideal für eine genaue Temperaturkontrolle besonders in Verbindung mit VWR®-Heizplatten und Magnetrührern mit Heizplatte, sowie mit anderen Geräten mit...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese digitalen Thermometer sind ideal für die Überwachung von Temperaturen in Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschrän...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Jumbo-Thermometer eignen sich zur Überwachung von Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Brutschränken und Kühlschränken. Eine Flasche sch...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 47
  1  2  3  4  5  6  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping