Proteinfärbereagenz, Blue BANDit™
Lieferant: Avantor
VWR® BANDit™
K217-250MLEA 43.8 EUR
K217-250ML K217-1L
Proteinfärbereagenz, Blue BANDit™
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Blue BANDit™ ist eine sichere und umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Coomassie® Blue-Färbeverfahren.
  • Weniger Umgang mit gefährlichen Chemikalien Kein Methanol und keine Essigsäure erforderlich
  • Hohe Empfindlichkeit, schnelles, einfaches Verfahren