Säulen, PD MidiTrap™ G-25
Lieferant: Cytiva
MidiTrap™
28-9180-08EA 383 EUR
28-9180-08
Säulen, PD MidiTrap™ G-25
Chromatographiesäulen
PD MidiTrap™ G-25 vorgepackte Säulen bieten eine bequeme und schnelle Reinigung von Biomolekülen mit einem MW >5000, mit hoher Reproduzierbarkeit und der Möglichkeit für Anwendungen mit hohem Durchsatz, indem mehrere Proben parallel verarbeitet werden.
  • Zuverlässige und reproduzierbare Reinigung von Proteinen und anderen großen Biomolekülen (>5000 Molekulargewicht)
  • Ideal für Entsalzung, Pufferaustausch, und Entfernung von niedermolekularen Verbindungen
  • Hohe Entsalzungskapazität
  • Flexible Protokolle für Schwerkraft oder Zentrifugation
  • Probenvorbereitung im Bereich von 0,5 bis 1,0 ml mit Schwerkraft und 0,75 bis 1,0 ml mit Zentrifugation
Mit dem Schwerkraftprotokoll erfolgt eine einfache Reinigung der Probe mit einer oder mehreren parallel geschalteten Säulen, ohne dass ein Reinigungssystem erforderlich ist. Mit dem Zentrifugationsprotokoll werden die Proben parallel in einer Standardzentrifuge mit minimaler Verdünnung der eluierten Probe verarbeitet. Jedes Produkt wird mit vier Adaptern für eine einfache Zentrifugation geliefert.
Für großvolumige Anwendungen verwenden Sie die PD-10 Entsalzungssäule (2,5 ml), und für kleinere Volumen die PD MiniTrap™ G-25 (0,5 ml), PD SpinTrap™ G-25 (130 µl) und PD MultiTrap™ G-25 (130 µl) parallel geschaltet.
Lieferumfang: Jedes Produkt wird mit vier Adaptern für eine einfache Zentrifugation geliefert.