Sample container with snap-on cap
Lieferant: Vitlab
VITL80732EA 98 EUR
VITL80737 VITL80731 VITL80732 VITL80730 VITL80735 VITL80736 VITL80733 VITL80734
Sample container with snap-on cap
Probenbehälter Universalbehälter
Containers made of LDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
With attached snap-on lid.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904