Doppelwandiger Behälter aus Wellpappe
- Anleitung zum Zusammenbau ist auf dem Behälter aufgedruckt
- Provisorischer sowie endgültiger Verschluss
- Auf dem Behälter ist die Füllhöhe in jedem Stadium der Nutzung sichtbar
- Nicht für scharfkantige und spitze Abfälle oder unverpackte Flüssigkeiten verwenden
Verpackungskarton für feste und weiche Abfälle des Gesundheitswesens, die ein Infektionsrisiko bergen. Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Mit Automatikboden und zwei verstärkten äußeren großen, geschützten und nicht einschneidenden Handgriffen. Gelber HDPE-Innenbeutel (60 µm), der sich über die Kanten legt. Interner peripherer Klebestreifen am Beutel zur Kennzeichnung der maximalen Befüllung.
Standards: Konform mit den ADR-, NFX30-507- und DASRI-Richtlinien, die für die Entsorgung von medizinischen und ähnlichen Abfällen gelten, die ein Infektionsrisiko bergen, vom 24. November 2003 und 6. Januar 2006.