2'-Deoxyinosin
Lieferant: Thermo Scientific
J61411.09EA
163
EUR
J61411.09
J61411.14
J61411.03
2'-Deoxyinosin
2'-Deoxyinosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₄ Molecular Weight: 252,23 Schmelzpunkt: >250 °C |
MDL:
MFCD00005762 CAS-Nummer: 890-38-0 EINECS: 212-964-1 |