8-Bromguanosin
Lieferant: Thermo Scientific
J63940.06EA
58.4
EUR
J63940.06
8-Bromguanosin
8-Bromguanosin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN₅O₅ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00037985 CAS-Nummer: 4016-63-1 EINECS: 223-677-6 |