AMPSO ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
J62378.14EA 46.4 EUR
J62378.14 J62378.22
AMPSO ≥98%
AMPSO
Useful as a buffer
Formel: C₇H₁₇NO₅S
Molecular Weight: 227,28 g/mol
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041777
CAS-Nummer: 68399-79-1
EINECS: 269-991-7