Oxytetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
J62489.22EA 240 EUR
J62489.22 J62489.14
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Impairs mitochondrial protein synthesis
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Molecular Weight: 496,90
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2