Ketoprofen
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J62702.06EA
85.2
EUR
J62702.06
J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 254,29 g/mol Schmelzpunkt: 92…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055790 CAS-Nummer: 22071-15-4 EINECS: 244-759-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |