Arsenazo III
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J63031.14EA 884 EUR
J63031.14 J63031.06
Arsenazo III
Arsenazo III
Formel: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Molecular Weight: 776,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036695
CAS-Nummer: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III