Dextran, M.W. ~ 500,000
Lieferant: Thermo Scientific
J63702.36EA 778 EUR
J63702.36 J63702.22 J63702.18 J63702.09
Dextran, M.W. ~ 500,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5