Dextran, M.W. ~ 20,000
Lieferant: Thermo Scientific
J61216.09EA 18.2 EUR
J61216.09 J61216.18 J61216.36 J61216.22
Dextran, M.W. ~ 20,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5