2-Chlor-5-methylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H59145.ACEA 143 EUR
H59145.AC H59145.AA
2-Chlor-5-methylpyridin ≥97%
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,169
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0