Chrom(VI)oxid ≥98,0% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chromsäureanhydrid
, Chromtrioxid
1638-01EA
365.86
EUR
1638-04
1638-01
Chrom(VI)oxid ≥98,0% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chrom(VI)oxid
Formel:
CrO₃ Molecular Weight: 99,99 g/mol Schmelzpunkt: 195 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010952 CAS-Nummer: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119458868-17 Merck Index: 13,02256 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CrO₃) (by iodometry) | ≥98.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Aluminum (Al) | ≤0.02 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.2 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |