6-Chlorpicolinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11495000EA 394 EUR
EHERC11495000
6-Chlorpicolinsäure
6-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
MDL: MFCD00155390
CAS-Nummer: 4684-94-0