Natriumcarbonat
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyme: wasserfreie Soda
RC-125EA 123 EUR
RC-125 RC-126
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 854 °C
Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg