alle-trans-Retinol (synthetisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J62079.03EA 315 EUR
J62079.03
alle-trans-Retinol (synthetisch) 95%
alle-trans-Retinol
Formel: C₂₀H₃₀O
Molecular Weight: 286,46 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001552
CAS-Nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7