TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: Thermo Scientific
J62706.14EA 52.1 EUR
J62706.14
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
A zwitterionic Good's Buffer
Formel: C₆H₁₄NNaO₆S
Molecular Weight: 251,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065482
CAS-Nummer: 70331-82-7