Cyclohexan, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydrobenzol
, Hexamethylen
, Naphthen
KRAF19681.4700EA
119
EUR
KRAF19681.4700
Cyclohexan, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84,16 g/mol Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
![]() |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...