4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J61336.MCEA 429.52 EUR
J61336.MC
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Useful for amino acid and amine fluorescent labeling in HPLC
Formel: C₆H₂FN₃O₃
Molecular Weight: 183,1 g/mol
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010196
CAS-Nummer: 29270-56-2