Galaktit ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
J63206.36EA
240
EUR
J63206.36
J63206.30
Galaktit ≥99%
Galaktit
Useful reagent in bacteriology
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182,17 g/mol Siedepunkt: 275…280 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 187…191 °C Dichte: 1,47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064288 CAS-Nummer: 608-66-2 EINECS: 210-165-2 |