2,6-Dibromtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
|
Achtung
|
COBBOT-1437-100GEA
513
EUR
COBBOT-1437-100G
2,6-Dibromtoluol
2,6-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ Molecular Weight: 249,93 g/mol |
MDL:
MFCD00013524 CAS-Nummer: 69321-60-4 |