1-Hexyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H59210.06EA 86.3 EUR
H59210.06 H59210.14
1-Hexyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat 95%
1-Hexyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₁H₁₉F₃N₂O₃S
Molecular Weight: 316,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427621
CAS-Nummer: 460345-16-8