Natriumdodecylsulfat (SDS) 97% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat
J64241.22EA
96.3
EUR
J64241.22
J64241.36
J64241.14
Natriumdodecylsulfat (SDS) 97% für die Elektrophorese
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288,38 g/mol Schmelzpunkt: ∼206 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,08710 |