Triethylamin ≥99,5%, hochrein
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
1B1180-100MLEA 42.3 EUR
1B1180-100ML
Triethylamin ≥99,5%, hochrein
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Color (APHA) 15
Diethylamine 0.2 %
Ethanol 0.2 %
Ethylamine 0.2 %
Moisture (KF) 0.2 %
N-Ethylidene-Ethylamine 0.1 %
Purity 99.5 %
Specific Gravity 0.726 - 0.73