Trichloressigsäure ≥99,0% ACS
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCA
0133-100GEA
160
EUR
0133-100G
Trichloressigsäure ≥99,0% ACS
Trichloressigsäure
Formel:
Cl₃CCOOH Molecular Weight: 163,39 g/mol Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 Merck Index: 12,09756 |
Spezifikation Testergebnisse
Chloride | < 0,002% |
Clarity of Solution | Pass |
Heavy Metals | ≤ 0,002% |
Insoluble Matter | ≤ 0,01% |
Iron | ≤ 0,001% |
Nitrate | ≤ 0,002% |
Phosphate | ≤ 5 ppm |
Purity | ≥ 99% |
Residue after Ignition | ≤ 0,03% |
Substances Darkened by H2SO4 | Pass |
Sulphate | ≤ 0,02% |