1,3-Dihydroxyaceton dimer
Lieferant: Thermo Scientific
J60592.06EA 27.2 EUR
J60592.06
1,3-Dihydroxyaceton dimer
1,3-Dihydroxyaceton dimer
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051019
CAS-Nummer: 62147-49-3
EINECS: 202-494-5