Acetonitril, niedriger Wassergehalt ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER BIO-ANALYZED®, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
9018-03EA 390.16 EUR
9018-03
Acetonitril, niedriger Wassergehalt ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER BIO-ANALYZED®, J.T. Baker®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤ 0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 200 nm ≤ 0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤ 190
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤ 0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤ 1.0 ppb
Appearance Passes Test
Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤ 0.8
Titrable Base (µeq/g) ≤ 0.6
Water (by KF, coulometric) ≤ 10 ppm