Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
R005EA
52.5
EUR
R005
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74,55 g/mol Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |