Kaliumchlorid 1 M in wässriger Lösung RNase frei
Lieferant: Thermo Scientific
J62422.AKEA 66.14 EUR
J62422.AK
Kaliumchlorid 1 M in wässriger Lösung RNase frei
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8