Antimon(III)chlorid 35% in wässriger Lösung

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Antimontrichlorid

HONE11168.9250EA 0 EUR
HONE11168.9250
Antimon(III)chlorid 35% in wässriger Lösung
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR