Ameisensäure 90%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methansäure 100%
0129-01EA 175.78 EUR
0129-01 0129-05
Ameisensäure 90%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Ameisensäure
Polymer characterization solvent.
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8, 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) 89.8 - 91.5 %
Clarity Passes Test
Color (APHA) ≤10