Capsaisin, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonensäureamid
, (E)-N-(4-Hydroxy- 3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonensäureamid
211275-100MGEA
111
EUR
211275-100MG
Capsaisin, Calbiochem®
Capsaisin
Formel:
C₁₈H₂₇NO₃ Molecular Weight: 305,42 g/mol Siedepunkt: 210…220 °C (0,01 mmHg) Schmelzpunkt: 66,1 °C |
MDL:
MFCD00017259 CAS-Nummer: 404-86-4 EINECS: 206-969-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01811 |