Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TNBT
J61080.MCEA 64.3 EUR
J61080.MC J61080.03
Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid ≥97%
Tetranitroblau-Tetrazoliumchlorid
Redox indicator for enzymes
Formel: C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036338
CAS-Nummer: 1184-43-6
EINECS: 214-665-1