Zedernholzöl, Laborreagens, J.T.Baker®
E395-07EA
0
EUR
E395-07
Zedernholzöl, Laborreagens, J.T.Baker®
Oil of cedar wood
Dichte:
0,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00146327 CAS-Nummer: 8000-27-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index, n20/D | 1.515 - 1.520 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...