L-Alanin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α-Alanin
, L(+)-Alanin
, A
, H-Ala-OH
, L-α-Alanin
, (S)-(+)-Alanin
, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure
, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid
, L(+)-2-Aminopropionic acid
, H-L-Ala-OH
, (S)-(+)-2-Aminopropansäure
J60279.18EA
55.9
EUR
J60279.18
J60279.36
J60279.22
L-Alanin Reagenz für die Zellkultur
L-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89,09 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zersetzung) Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064410 CAS-Nummer: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |