Neutralrot
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Basisrot 5
, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid
, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
J63054.14EA
202
EUR
J63054.14
J63054.03
J63054.06
Neutralrot
Neutralrot
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ Molecular Weight: 288,78 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012651 CAS-Nummer: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Merck Index: 12,06571 |