2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J63144.14EA 20.59 EUR
J63144.14 J63144.22 J63144.30
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol ≥99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
A useful biological buffer
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004678
CAS-Nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 13,00447