Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung, autoklaviert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Kochsalz
J61890.AKEA
45.1
EUR
J61890.AK
Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung, autoklaviert
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |