3-(Dimethylamino)phenol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: N,N-Dimethyl-3-hydroxyanilin

CHMP80296EA 1210 EUR
CHMP80296
3-(Dimethylamino)phenol
3-(Dimethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002264
CAS-Nummer: 99-07-0
EINECS: 202-727-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR