N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethoxytrimethylamin
COBBOT-0501-25GEA
46.4
EUR
COBBOT-0501-25G
COBBOT-0501-100G
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 119,16 g/mol Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa) Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 °C |
MDL:
MFCD00008482 CAS-Nummer: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 |