Streptomycinsulfat Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J61299.18EA
53
EUR
J61299.18
J61299.22
Streptomycinsulfat Reagenz für die Zellkultur
Streptomycin sulphate
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis
Formel:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Molecular Weight: 1457,4 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037023 CAS-Nummer: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08983 |