Kaliumhydroxid 50% in wässriger Lösung

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Gefahr

Synonyme: KalihydratÄtzkali

OVER813236EA 213 EUR
OVER813236
Kaliumhydroxid 50% in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR