Eisen(III)oxid ≥98,0% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Dieisentrioxid
2024-01EA 111.09 EUR
2024-05 2024-01 2024-07
Eisen(III)oxid ≥98,0% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Molecular Weight: 159,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1538 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe₂O₃) (by iodometry) ≥ 98.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.2 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Copper (Cu)(by AAS)
Manganese (Mn)(by AAS)
Zinc (Zn)(by AAS) ≤ 0.01 %